Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 159 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832352
Numéro CAS: 1017779-20-2