Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 737 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115942
Numéro CAS: 886499-40-7