Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302232-5G PC302232-10G PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA 130 EUR
APOSPC302232-5G APOSPC302232-10G APOSPC302232-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115941
Numéro CAS: 149949-29-1