Imprimer
2'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 241 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone 97%
2'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Point d'ébullition: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832253
Numéro CAS: 129322-82-3