Imprimer
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302223-1G PC302223-5G PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA 219 EUR
APOSPC302223-1G APOSPC302223-5G APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₆F₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205287
Numéro CAS: 773129-10-5