Imprimer
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 136 EUR
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃N
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832275
Numéro CAS: 1017777-89-7