Imprimer
3,5-Diméthyl-4-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3,5-xylidine
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 71.2 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Diméthyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Diméthyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832247
Numéro CAS: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III