Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 116 EUR
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687219
Numéro CAS: 1324063-26-4