Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302207-1G PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA 161 EUR
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393827
Numéro CAS: 916210-69-0