Imprimer
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O₂
Poids moléculaire: 222.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201030
Numéro CAS: 1373921-01-7