Acide (3-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule:
C₉H₆ClF₃O₂ Point de fusion: 125…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115851 Numéro CAS: 886496-99-7 |