Acide (3-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆ClF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1000568-54-6 |