3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂ClF₄N Poids moléculaire: 223.55 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519382 Numéro CAS: 186517-00-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |