Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 261 EUR
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519381
Numéro CAS: 1092461-38-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III