3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄ClF₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519322 Numéro CAS: 126538-85-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |