Imprimer
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 371 EUR
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₄O₂
Poids moléculaire: 250.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201076
Numéro CAS: 1373920-73-0