Imprimer
Acide 3,6-dichloro-2-fluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 405 EUR
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
Acide 3,6-dichloro-2-fluorobenzoïque 98%
Acide 3,6-dichloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025382
Numéro CAS: 916420-62-7