3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃Cl₂FO Point de fusion: 60…63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025381 Numéro CAS: 916420-61-6 |