Imprimer
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 114 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201061
Numéro CAS: 1373920-81-0