Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115963
Numéro CAS: 886500-03-4