Imprimer
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhoxy)benzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 266 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhoxy)benzoïque 98%
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₄
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115966
Numéro CAS: 848947-91-1