Imprimer
Acide (2-chloro-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 105 EUR
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
Acide (2-chloro-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-chloro-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660234
Numéro CAS: 886500-31-8