Imprimer
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 496 EUR
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluène 97%
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660158
Numéro CAS: 874285-21-9
UN: 3265
ADR: 8,II