Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302166-5G PC302166-25G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 65.4 EUR
APOSPC302166-5G APOSPC302166-25G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophénol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophénol
Formule: C₆H₃BrClFO
Poids moléculaire: 225.44 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115954
Numéro CAS: 886499-83-8