Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 102 EUR
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115928
Numéro CAS: 886499-03-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III