Imprimer
2',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 316 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 97%
2',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₆F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116044
Numéro CAS: 545410-47-7