Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201069
Numéro CAS: 1373920-61-6