Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formule:
C₉H₉FO₂ Poids moléculaire: 168.17 g/mol Point de fusion: 96…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049318 Numéro CAS: 407640-40-8 |