Imprimer
4'-Fluoro-2'-méthylacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 184 EUR
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-méthylacétophénone
4'-Fluoro-2'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00028041
Numéro CAS: 446-29-7