Imprimer
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC302106-1G PC302106-25G PC302106-5G
APOSPC302106-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302106-1G APOSPC302106-25G APOSPC302106-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115858
Numéro CAS: 151945-84-5