4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18393778 Numéro CAS: 1261791-05-2 |