Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302100-1G PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA 116 EUR
APOSPC302100-1G APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660190
Numéro CAS: 886497-93-4