Imprimer
Acide 2,4,6-trifluoro-3-méthoxybenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
Acide 2,4,6-trifluoro-3-méthoxybenzoïque 97%
Acide 2,4,6-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660225
Numéro CAS: 886499-94-1