3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇F₃O₂ Poids moléculaire: 204.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185677 Numéro CAS: 1214384-89-0 |