Imprimer
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213636
Numéro CAS: 771573-02-5