Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 219 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924313
Numéro CAS: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III