Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302084-1G PC302084-5G PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA 156 EUR
APOSPC302084-1G APOSPC302084-5G APOSPC302084-10G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660178
Numéro CAS: 886502-00-7