Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302083-1G PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA 105 EUR
APOSPC302083-1G APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832288
Numéro CAS: 1017778-08-3