Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302080-1G PC302080-5G PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA 87 EUR
APOSPC302080-1G APOSPC302080-5G APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832281
Numéro CAS: 1017777-95-5