2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832325 Numéro CAS: 1017779-01-9 |