Imprimer
2-Fluoro-p-anisidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-méthoxyaniline
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141.15 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047827
Numéro CAS: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III