Imprimer
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302072-25G PC302072-5G PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA 264 EUR
APOSPC302072-25G APOSPC302072-5G APOSPC302072-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660175
Numéro CAS: 886501-33-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III