Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302067-1G PC302067-5G
APOSPC302067-1GEA 116 EUR
APOSPC302067-1G APOSPC302067-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832276
Numéro CAS: 186517-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III