Imprimer
5-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 58 EUR
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
5-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Poids moléculaire: 205.57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660352
Numéro CAS: 89223-58-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III