Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule:
C₉H₆ClF₃O₂ Point de fusion: 82…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116012 Numéro CAS: 22902-86-9 |