Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)phénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)phénol 98%
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660247
Numéro CAS: 886500-85-2