Imprimer
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302052-1G PC302052-5G PC302052-25G
APOSPC302052-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302052-1G APOSPC302052-5G APOSPC302052-25G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115850
Numéro CAS: 886496-95-3