Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)phénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 102 EUR
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)phénol 98%
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄ClF₃O₂
Poids moléculaire: 212.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832330
Numéro CAS: 1017778-52-7