Imprimer
3-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Poids moléculaire: 205.57
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972703
Numéro CAS: 1092460-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III