Imprimer

3,5-Difluorobenzamidoxime 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC302038-10G PC302038-1G PC302038-5G
APOSPC302038-10GEA 79.9 EUR
APOSPC302038-10G APOSPC302038-1G APOSPC302038-5G
3,5-Difluorobenzamidoxime 97%
3,5-Difluorobenzamidoxime
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 874880-59-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR